Imprimer
5-Bromo-2,4-difluorotoluene 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD160871-1GEA 7 EUR
BLDPBD160871-1G BLDPBD160871-5G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene 98%
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₅BrF₂
Poids moléculaire: 207,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144620
Numéro CAS: 159277-47-1