Imprimer

4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD161263-1GEA 92 EUR
BLDPBD161263-1G BLDPBD161263-5G BLDPBD161263-25G
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₁₀FNO
Poids moléculaire: 155,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116361
Numéro CAS: 870563-60-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR