Imprimer
2-Fluoro-m-anisidine 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD161264-250MGEA 31 EUR
BLDPBD161264-250MG BLDPBD161264-5G BLDPBD161264-1G BLDPBD161264-10G BLDPBD161264-100MG BLDPBD161264-25G
2-Fluoro-m-anisidine 98%
2-Fluoro-m-anisidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₈FNO
Poids moléculaire: 141,1400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11042216
Numéro CAS: 801282-00-8