Imprimer

7-Bromo-2-methylbenzoxazole 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD161683-250MGEA 104 EUR
BLDPBD161683-250MG BLDPBD161683-1G BLDPBD161683-5G BLDPBD161683-100MG
7-Bromo-2-methylbenzoxazole 97%
7-Bromo-2-methylbenzoxazole

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₆BrNO
Poids moléculaire: 212,043 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12965124
Numéro CAS: 1239489-82-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR