Imprimer

Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD162063-250MGEA 48 EUR
BLDPBD162063-250MG BLDPBD162063-1G BLDPBD162063-100MG BLDPBD162063-5G
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₃H₉ClN₂O₂
Poids moléculaire: 260,68 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173414
Numéro CAS: 77173-67-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR