Imprimer
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD162522-5GEA 84 EUR
BLDPBD162522-5G BLDPBD162522-25G BLDPBD162522-250MG BLDPBD162522-1G
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₇H₆ClN₃
Poids moléculaire: 167,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663139
Numéro CAS: 20925-60-4