Imprimer
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD162592-25GEA 227 EUR
BLDPBD162592-25G BLDPBD162592-100G BLDPBD162592-1G BLDPBD162592-5G
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole 98%
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₄BrIN₂
Poids moléculaire: 322,9285 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781599
Numéro CAS: 885521-88-0