Imprimer

6-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD162904-25GEA 1368 EUR
BLDPBD162904-25G BLDPBD162904-5G BLDPBD162904-250MG BLDPBD162904-10G BLDPBD162904-100MG BLDPBD162904-1G
6-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
6-Amino-5-bromonicotinonitrile

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₆H₄BrN₃
Poids moléculaire: 198,0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102412
Numéro CAS: 477871-32-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR