Imprimer
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD16301-1GEA 6 EUR
BLDPBD16301-1G BLDPBD16301-5G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 97%
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
Poids moléculaire: 266,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001198
Numéro CAS: 2475-44-7