Imprimer
2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD16342-1GEA 863 EUR
BLDPBD16342-1G BLDPBD16342-100MG BLDPBD16342-250MG
2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide 97%
2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₆H₁₆F₃NO₂S
Poids moléculaire: 343,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00784362
Numéro CAS: 313981-55-4