Imprimer

Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 98+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD164477-25GEA 453 EUR
BLDPBD164477-0.025 BLDPBD164477-25G BLDPBD164477-1G BLDPBD164477-5G
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 98+%
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₆H₁₃BF₃KN₂
Poids moléculaire: 220,0853 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10700160
Numéro CAS: 1015484-22-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR