Imprimer

4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD164569-1GEA 55 EUR
BLDPBD164569-1G BLDPBD164569-250MG BLDPBD164569-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98+%
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₂H₁₅BFNO₄
Poids moléculaire: 267,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12546515
Numéro CAS: 1218791-09-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR