Imprimer
1H-Indazole-5-carboxylic acid 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD165362-1GEA 11 EUR
BLDPBD165362-1G BLDPBD165362-25G BLDPBD165362-250MG BLDPBD165362-5G BLDPBD165362-10G
1H-Indazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804570
Numéro CAS: 61700-61-6