Imprimer
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD166715-1GEA 43 EUR
BLDPBD166715-1G BLDPBD166715-25G BLDPBD166715-250MG BLDPBD166715-5G
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline 98%
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxyquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₁₇H₁₄ClNO₂
Poids moléculaire: 299,752 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12910463
Numéro CAS: 286371-49-1