Imprimer

2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD166894-250MGEA 10 EUR
BLDPBD166894-250MG BLDPBD166894-10G BLDPBD166894-5G BLDPBD166894-100G BLDPBD166894-25G BLDPBD166894-1G
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₉H₇F₃O₄S
Poids moléculaire: 268,2100 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037774
Numéro CAS: 142994-06-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR