Imprimer
Acide 4-méthoxycinnamique 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD17019-100GEA 21 EUR
BLDPBD17019-100G BLDPBD17019-10G BLDPBD17019-5G BLDPBD17019-500G BLDPBD17019-25G BLDPBD17019-1000G
Acide 4-méthoxycinnamique 98%
Acide 4-méthoxycinnamique
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Poids moléculaire: 178,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004398
Numéro CAS: 830-09-1