Imprimer

(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride 95+%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD1703-1GEA 18 EUR
BLDPBD1703-1G BLDPBD1703-5G BLDPBD1703-25G
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride 95+%
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₂₅H₂₀Cl₃P
Poids moléculaire: 457,78 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061392
Numéro CAS: 18583-54-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR