Imprimer

2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD174228-250MGEA 96 EUR
BLDPBD174228-250MG BLDPBD174228-5G BLDPBD174228-1G BLDPBD174228-100MG
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Poids moléculaire: 188,0141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198893
Numéro CAS: 56035-64-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR