Imprimer
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD181021-10GEA 765 EUR
BLDPBD181021-10G BLDPBD181021-250MG BLDPBD181021-1G BLDPBD181021-100MG BLDPBD181021-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₈H₁₁BrN₂O₂
Poids moléculaire: 247,0891 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00207970
Numéro CAS: 5775-90-6