Folinic acid calcium salt hydrate (Leucovorin calcium) 95%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₂₀H₂₁CaN₇O₇·xH₂O Poids moléculaire: 511,51 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08704249 Numéro CAS: 1492-18-8 |