Imprimer
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD18678-10GEA 25 EUR
BLDPBD18678-10G BLDPBD18678-5G BLDPBD18678-500G BLDPBD18678-0.5G BLDPBD18678-25G BLDPBD18678-100G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₆H₂BrF₂I
Poids moléculaire: 318,8854 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861126
Numéro CAS: 160976-02-3