2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 95%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₈H₄ClNO Poids moléculaire: 165,5765 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08460147 Numéro CAS: 165187-24-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...