Imprimer

(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD18868-5GEA 9 EUR
BLDPBD18868-5G BLDPBD18868-500G BLDPBD18868-25G BLDPBD18868-100G BLDPBD18868-1G BLDPBD18868-10G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₅H₉NO₂
Poids moléculaire: 115,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17342-08-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR