Imprimer

2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD18997-100GEA 11 EUR
BLDPBD18997-100G BLDPBD18997-500G BLDPBD18997-1000G BLDPBD18997-25G
2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone 98%
2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₂₁H₂₆O₃
Poids moléculaire: 326,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027327
Numéro CAS: 1843-05-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR