Imprimer

Ethyl-6-bromopicolinate 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD19341-1GEA 7 EUR
BLDPBD19341-1G BLDPBD19341-100G BLDPBD19341-250MG BLDPBD19341-25G BLDPBD19341-10G BLDPBD19341-5G
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Ethyl-6-bromopicolinate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₈BrNO₂
Poids moléculaire: 230,0600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116913
Numéro CAS: 21190-88-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR