Imprimer

4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD19629-500GEA 339 EUR
BLDPBD19629-500G BLDPBD19629-10G BLDPBD19629-5G BLDPBD19629-100G BLDPBD19629-25G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₉H₁₂N₂
Poids moléculaire: 148,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006415
Numéro CAS: 2456-81-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR