Imprimer
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD196712-1GEA 89 EUR
BLDPBD196712-1G BLDPBD196712-250MG BLDPBD196712-100MG BLDPBD196712-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 98%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₈H₄BrN₃
Poids moléculaire: 222,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659617
Numéro CAS: 885950-21-0