Imprimer

Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD199334-5GEA 109 EUR
BLDPBD199334-5G BLDPBD199334-250MG BLDPBD199334-1G BLDPBD199334-100MG
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₈H₇BrN₂O₄
Poids moléculaire: 275,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08443938
Numéro CAS: 105655-17-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR