Imprimer
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD19937-25GEA 30 EUR
BLDPBD19937-25G BLDPBD19937-500G BLDPBD19937-5G BLDPBD19937-100G
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₇H₈O₂S
Poids moléculaire: 156,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005436
Numéro CAS: 2810-04-0