Imprimer

4-Chloro-2-fluoropyridine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD20368-25GEA 148 EUR
BLDPBD20368-25G BLDPBD20368-500G BLDPBD20368-100G BLDPBD20368-5G BLDPBD20368-10G BLDPBD20368-1G
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
4-Chloro-2-fluoropyridine

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₃ClFN
Poids moléculaire: 131,53 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112503
Numéro CAS: 34941-92-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR