Imprimer
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD20572-25GEA 24 EUR
BLDPBD20572-25G BLDPBD20572-100G BLDPBD20572-10G BLDPBD20572-500G BLDPBD20572-5G
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 96%
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₅H₁₇N
Poids moléculaire: 211,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015010
Numéro CAS: 38235-77-7