Imprimer
Methyl (4-bromophenyl)acetate 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD20757-5GEA 7 EUR
BLDPBD20757-5G BLDPBD20757-10G BLDPBD20757-25G BLDPBD20757-500G BLDPBD20757-100G
Methyl (4-bromophenyl)acetate 98%
Methyl (4-bromophenyl)acetate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₉H₉BrO₂
Poids moléculaire: 229,0700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126844
Numéro CAS: 41841-16-1