Imprimer
6-Bromonicotinamide 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD208431-1GEA 40 EUR
BLDPBD208431-1G BLDPBD208431-5G BLDPBD208431-250MG
6-Bromonicotinamide 98%
6-Bromonicotinamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₆H₅BrN₂O
Poids moléculaire: 201,0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00266840
Numéro CAS: 889676-37-3