Imprimer

3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD208490-100MGEA 48 EUR
BLDPBD208490-100MG
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₄BrNO₂
Poids moléculaire: 226,027 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261037
Numéro CAS: 453566-14-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR