Imprimer

3-Bromo-2-iodoanisole 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD208495-10GEA 230 EUR
BLDPBD208495-10G BLDPBD208495-1G BLDPBD208495-25G BLDPBD208495-5G
3-Bromo-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-2-iodoanisole

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₆BrIO
Poids moléculaire: 312,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089327
Numéro CAS: 450412-22-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR