Imprimer

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD209285-250MGEA 23 EUR
BLDPBD209285-250MG BLDPBD209285-1G BLDPBD209285-25G BLDPBD209285-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₃H₁₅BF₄O₂
Poids moléculaire: 290,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458187
Numéro CAS: 1073353-68-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR