Imprimer
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD20988-1GEA 33 EUR
BLDPBD20988-1G BLDPBD20988-250MG BLDPBD20988-10G BLDPBD20988-5G
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 98%
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Poids moléculaire: 205,1340 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784307
Numéro CAS: 125483-00-3