Imprimer

D-(+)-Arabitol 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD20993-1GEA 9 EUR
BLDPBD20993-1G BLDPBD20993-5G
D-(+)-Arabitol 95%
D-(+)-Arabitol

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₅H₁₂O₅
Poids moléculaire: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004709
Numéro CAS: 488-82-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR