Imprimer
6-Bromo-3-isoquinolinol 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD210657-250MGEA 17 EUR
BLDPBD210657-250MG BLDPBD210657-10G BLDPBD210657-1G BLDPBD210657-25G BLDPBD210657-5G
6-Bromo-3-isoquinolinol 98%
6-Bromo-3-isoquinolinol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110423
Numéro CAS: 1031927-91-9