Imprimer

Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD21116-25GEA 66 EUR
BLDPBD21116-25G BLDPBD21116-1G BLDPBD21116-500G BLDPBD21116-5G BLDPBD21116-100G BLDPBD21116-10G
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₉H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 185,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087563
Numéro CAS: 51145-57-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR