Imprimer

6-Azaindole-2-carboxylic acid 90%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD211561-1GEA 153 EUR
BLDPBD211561-1G BLDPBD211561-5G BLDPBD211561-100MG BLDPBD211561-250MG
6-Azaindole-2-carboxylic acid 90%
6-Azaindole-2-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₈H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 162,145 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11506121
Numéro CAS: 24334-20-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR