Imprimer

5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD212431-500GEA 2037 EUR
BLDPBD212431-500G BLDPBD212431-100G BLDPBD212431-10G BLDPBD212431-25G BLDPBD212431-5G BLDPBD212431-250MG BLDPBD212431-0.5G BLDPBD212431-1G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Poids moléculaire: 237,9864 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025434
Numéro CAS: 147808-42-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR