Imprimer

1H-Benzimidazole-2-sulphonic acid 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD212558-1GEA 31 EUR
BLDPBD212558-1G BLDPBD212558-5G BLDPBD212558-250MG BLDPBD212558-25G
1H-Benzimidazole-2-sulphonic acid 95%
1H-Benzimidazole-2-sulphonic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₆N₂O₃S
Poids moléculaire: 198,1991 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100972
Numéro CAS: 40828-54-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR