Imprimer

3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD212563-250MGEA 45 EUR
BLDPBD212563-250MG BLDPBD212563-100MG BLDPBD212563-1G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Poids moléculaire: 190,0130 g/mol
Numéro MDL: MFCD18257616
Numéro CAS: 1211517-76-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR