Imprimer
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD213208-5GEA 121 EUR
BLDPBD213208-5G BLDPBD213208-100MG BLDPBD213208-25G BLDPBD213208-1G BLDPBD213208-250MG BLDPBD213208-100G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₄BrF₃O
Poids moléculaire: 253,0160 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511232
Numéro CAS: 655-26-5