Imprimer
(Trans-4-aminocyclohexyl)methanol 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD215093-100MGEA 7 EUR
BLDPBD215093-100MG BLDPBD215093-250MG BLDPBD215093-5G BLDPBD215093-1G
(Trans-4-aminocyclohexyl)methanol 95%
(Trans-4-aminocyclohexyl)methanol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₇H₁₅NO
Poids moléculaire: 129,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407131
Numéro CAS: 1467-84-1