Acide palmitique 95%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Synonyme(s):
Acide hexadécanoïque
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₆H₃₂O₂ Poids moléculaire: 256,43 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002747 Numéro CAS: 57-10-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...