Imprimer

2-Amino-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD21605-1GEA 31 EUR
BLDPBD21605-1G BLDPBD21605-25G BLDPBD21605-250MG BLDPBD21605-5G
2-Amino-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
2-Amino-3-(trifluorméthyl)benzonitrile

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₈H₅F₃N₂
Poids moléculaire: 186,1339 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972665
Numéro CAS: 58458-14-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR