Imprimer

3-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD216328-25GEA 175 EUR
BLDPBD216328-25G BLDPBD216328-10G BLDPBD216328-1G BLDPBD216328-5G BLDPBD216328-100G
3-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-N-methylbenzylamine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₈H₁₀FN
Poids moléculaire: 139,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04623547
Numéro CAS: 90389-84-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR