Imprimer

Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD216875-25GEA 110 EUR
BLDPBD216875-25G BLDPBD216875-5G BLDPBD216875-250MG BLDPBD216875-1G BLDPBD216875-100G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₇NO₅
Poids moléculaire: 209,156 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14706049
Numéro CAS: 138229-59-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR